W433400
Pentadecanoic acid
99%
Sinônimo(s):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
99%
p.e.
257 °C/100 mmHg (lit.)
pf
51-53 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
chave InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?