N5252
Nonadecanoic acid
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
C19:0, NSC 11914, Nonadecylic acid
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
powder
pf
68-70 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21/h2-18H2,1H3,(H,20,21)
chave InChI
ISYWECDDZWTKFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Influence of Manure as a Complex Mixture on Soil Sorption of Pharmaceuticals-Studies with Selected Chemical Components of Manure: Nonadecanoic acid is studied for its role in the sorption of pharmaceutical compounds in soil, suggesting its importance in agricultural runoff management and environmental safety (Thiele-Bruhn and Zhang, 2023).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?