H5149
Heneicosanoic acid
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥99% (capillary GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
74-75 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23/h2-20H2,1H3,(H,22,23)
chave InChI
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?