89803
Methoxyamine hydrochloride
for GC derivatization, LiChropur™, 97.5-102.5% (AT)
Sinônimo(s):
O-Methylhydroxylamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
97.5-102.5% (AT)
forma
crystals
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pf
151-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CON
InChI
1S/CH5NO.ClH/c1-3-2;/h2H2,1H3;1H
chave InChI
XNXVOSBNFZWHBV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A reagent for the preparation of O-methyl oximes.
- A reagent used to make O-methyl oximes from aldehydes or ketones.
- An alkylation reagent.
- It may be used as a derivatization agent to improve the sensitivity of opioids, steroids and ionic metabolites in biological samples and non-volatile flavor compounds in "Angeleno" plum fruit prior to the determination of analytes using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) technique.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?