89595
Clorotrimetilsilano
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
Cloreto de trimetilsilil, TMCS, Trimetilclorosilano
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
100 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
752 °F
qualidade
LiChropur™
Lim. expl.
6.4 %
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pb
57 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
chave InChI
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs