Documentos Principais
50992
Supelco
N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide activated I
for GC derivatization, LiChropur, activated with ethanethiol and ammonium iodide
Sinônimo(s):
MSTFA activated I
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.22
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.380
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
  • Derivatizing agent for the trimethylsilylation of -OH and -NH groups for GC and GC-MS
  • Suitable for the silylation of testosterone.
Características e benefícios
  • Activated with ethanethiol and ammonium iodide.
  • This mixture is equivalent to a 1000:2 mixture of MSTFA and iodotrimethylsilane.        
Embalagem
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
26 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W. Schanzer et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 687, 93-93 (1996)
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs