Documentos Principais
252387
Sigma-Aldrich
Anidrido pentafluoropropiônico
99%
Sinônimo(s):
Anidrido perfluoropropiônico, PFPA
About This Item
Fórmula linear:
(CF3CF2CO)2O
Número CAS:
Peso molecular:
310.05
Beilstein:
1806446
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
p.e.
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
densidade
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
chave InChI
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O anidrido pentafluoropropiônico foi utilizado:
  • no preparo de derivados halogenados de ácidos fenólicos, necessários para a determinação de alguns ácidos biologicamente importantes no líquido cefalorraquidiano
  • como reagente de derivatização na detecção de 1,2,3,4-tetra-hidroisoquinolina e 1-metil-1,2,3,4-tetra-hidroisoquinolina como aminas endógenas de cérebro de rato não tratado por detecção de múltiplos íons por GC
  • na determinação simultânea dos principais metabólitos da dopamina no corpo estriado de ratos por cromatografia gás-líquido
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Kohno et al.
Biochemical and biophysical research communications, 140(1), 448-454 (1986-10-15)
This is the first report to identify 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and 1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline as endogenous amines from non-treated rat brain. The detection was performed by coupled gas chromatography - multiple ion detection, using heptafluorobutyric anhydride and pentafluoropropionic anhydride as derivatizing reagents. These amines
Derivatization and gas chromatographic determination of some biologically important acids in cerebrospinal fluid.
E Watson et al.
Analytical biochemistry, 59(2), 441-451 (1974-06-01)
Simultaneous determination of 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and homovanillic acid in milligram amounts of rat striatal tissue by gas-liquid chromatography.
E Watson et al.
Life sciences, 15(12), 2167-2178 (1974-12-15)
Y S Oh-Shin et al.
Journal of chromatography. A, 769(2), 285-291 (1997-05-09)
A rapid and simple gas chromatographic method for the simultaneous determination of malathion, parathion, fenitrothion, diazinon and carbaryl in drinking water is presented. A fused-silica SE-54 column was used for the separation of the insecticides and was split into two
I Jakasa et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 811(2), 177-182 (2004-11-04)
We developed a sensitive method for determination of polyethylene glycols (PEGs) of different molecular weight (MW) in the human stratum corneum (SC) obtained by tape stripping. The analysis is based on derivatization with pentafluoropropionic anhydride (PFPA) and gas chromatography-electron capture
Global Trade Item Number
SKUGTIN
252387-25G4061837376672
252387-5G4061825961828