164194
Ácido heptafluorobutírico
98%
Sinônimo(s):
HFBA, Reagente de Edman N.° 3, Ácido perfluorobutírico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~10 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
120 °C/755 mmHg (lit.)
densidade
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
chave InChI
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)