394912
Heptafluorobutyric anhydride
for GC derivatization, LiChropur™, ≥99.0%
Sinônimo(s):
HFBA, HFAA, Perfluorobutyric anhydride
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.287 (lit.)
p.e.
108-110 °C (lit.)
pf
−43 °C (lit.)
densidade
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
chave InChI
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?