M0789
N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
MBTFA (N-methyl-bis(trifluoroacetamide)or BTFA (bis(TFA)), MBTFA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.346 (lit.)
p.e.
121-122 °C (lit.)
densidade
1.547 g/mL at 25 °C
adequação
complies for derivatization
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
chave InChI
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?