394904
Anidrido pentafluoropropiônico
for GC derivatization, LiChropur™, 99%
Sinônimo(s):
Anidrido perfluoropropiônico, PFPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
qualidade
LiChropur™
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
densidade
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
chave InChI
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
componente de fase móvel
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?