106232
Trifluoroacetic anhydride
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
TFAA
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
100
200
pressão de vapor
6.28 psi ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
39.5-40 °C (lit.)
pf
−65 °C (lit.)
densidade
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
chave InChI
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?