Documentos Principais
74382
Supelco
N-Heptafluorobutyrylimidazole
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1-(Perfluorobutyryl)imidazole, NSC 151966
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H3F7N2O
Número CAS:
Peso molecular:
264.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
98.5-101.0% (wt., NT)
Formulário
liquid
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.3865 (lit.)
p.e.
161 °C (lit.)
densidade
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
chave InChI
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N-Heptafluorobutyrylimidazole may be used as a derivatizing agent in the analysis of aminoglycoside drugs such as gentamicin, tobramycin, netihnicin, and amikacin in samples of human serum using gas chromatography (GC).
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while