T5534
Glyceryl triundecanoate
≥98%
Sinônimo(s):
1,2,3-Triundecanoylglycerol, Glycerol triundecanoate, Triundecanoin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
forma
solid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-34(37)40-31-33(42-36(39)30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)32-41-35(38)29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h33H,4-32H2,1-3H3
chave InChI
MBXVIRZWSHICAV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis to identify the hydrolysis products and lipolytic activity in human milk
- as an internal standard in gas chromatography analysis for total fat estimation
- as an internal standard for fatty acid analysis in vegetable and meat samples
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter