T2151
Tri-heptadecanoato de glicerila
≥99%
Sinônimo(s):
TG(17:0/17:0/17:0), 1,2,3-tri-heptadecanoil glicerol, Tri-heptadecanoína
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C54H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h51H,4-50H2,1-3H3
chave InChI
FBFWDBGUSMGXPI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- como padrão externo em análise de cromatografia gasosa (GC) para extração de lipídios de sementes de soja como
- solução padrão interna para corrigir a eficiência da transesterificação durante a análise de lipídios por cromatografia gasosa com detector de ionização por chama (GC-FID)
- como padrão interno em clorofórmio para dissolver lipídios totais obtidos de folhas frescas de N. benthamiana para análise de cromatografia de camada fina (TLC) e para analisar seu conteúdo de ácidos graxos usando GC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?