T9126
Glyceryl trioctanoate
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3-Tricapryloylglycerol, 1,2,3-Trioctanoylglycerol, Glycerol tricaprylate, Glycerol trioctanoate, Glyceryl tricaprylate, Tricaprylin, Trioctanoin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
vegetable oil ( (coconut and palm kernel oils))
Ensaio
≥95% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
233 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C27H50O6/c1-4-7-10-13-16-19-25(28)31-22-24(33-27(30)21-18-15-12-9-6-3)23-32-26(29)20-17-14-11-8-5-2/h24H,4-23H2,1-3H3
chave InChI
VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a solvent for quercetin dihydrate and used to study its healing effect on full thickness epidermal burn wound in Wistar
- in the preparation of homogenous solution of silver complexes with different ligands to study its healing effect in a Wistar rat model of full-thickness burn
- in the preparation of oil-water emulsions
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?