T7517
Glyceryl tridecanoate
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3-Tricaprinoylglycerol, 1,2,3-Tridecanoylglycerol, Glycerol tricaprate, Glycerol tris(decanoate), Tricaprin, Tridecanoin
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
chave InChI
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?