Documentos Principais
394866
Supelco
N-metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida
synthesis grade
Sinônimo(s):
N-trimetilsilil-N-metil trifluoroacetamida, MSTFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Beilstein:
1941550
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
for GC derivatization
synthesis grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
8.8 mmHg ( 27 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
índice de refração
n20/D 1.38 (lit.)
p.e.
130-132 °C (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12F3NOSi/c1-10(12(2,3)4)5(11)6(7,8)9/h1-4H3
chave InChI
MSPCIZMDDUQPGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida (MSTFA) é um agente de derivatização. Ele pode ser usado como uma alternativa ao diazometano.
Aplicação
Agente de sililação usado para formar derivados voláteis para análise por GC-MS.
Procedimento de sililação aprimorado para a detecção simultânea dos hormônios esteroides 17-α-etinilestradiol e estrona.
Outras notas
Reagente para trimetilsilil.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tina Kosjek et al.
Environment international, 31(5), 679-685 (2005-05-25)
Pharmacologically active substances used to treat human and animal illnesses can enter the aquatic environment via effluents from wastewater treatment plants or in the case of veterinary drugs directly through liquid manure discharge. Some of these substances enter the environment
Iria González-Mariño et al.
Journal of chromatography. A, 1217(11), 1748-1760 (2010-02-13)
An alternative method for the sensitive determination of several drugs of abuse and some of their metabolites in surface and sewage water samples is proposed. Analytes are concentrated using a solid-phase extraction (SPE) sorbent, converted into the corresponding trimethylsilyl derivatives
Hee-Kyung Jeon et al.
Journal of chromatography. A, 1131(1-2), 192-202 (2006-08-08)
A novel method has been developed to simultaneously determine and quantify seven organic UV filters employing liquid (solid)-liquid extraction, derivatization with N-methyl-N-(trimethylsilyl) trifluoroacetamide (MSTFA) and gas chromatography with mass spectrometric detection in various environmental matrices. The UV filters determined were:
Stina K Lien et al.
Journal of chromatography. A, 1247, 118-124 (2012-06-15)
GC-MS analysis of silylated metabolites is a sensitive method that covers important metabolite groups such as sugars, amino acids and non-amino organic acids, and it has become one of the most important analytical methods for exploring the metabolome. Absolute quantitative
L Damasceno et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 35(11), 1285-1294 (2000-12-13)
An evaluation of derivatization procedures for the detection of beta(2)-agonists is presented. The study was performed with the beta(2)-agonists bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, salbutamol, salmeterol and terbutaline. Different derivatizating agents were employed, aiming to obtain derivatives with high selectivity to
Protocolos
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2