Merck
N-metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.5%
N-metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida
N-metil-N-(trimetilsilil) trifluoroacetamida for GC derivatization, LiChropur™, ≥98.5%
Sinônimo(s):
N-trimetilsilil-N-metil trifluoroacetamida, MSTFA, N-Methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide
Fórmula linear:
CF3CON(CH3)Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número CE:
Products
Marca
Ponto de ebulição (ºC)
Peso da fórmula
Pureza
Nível de qualidade
Tipo de reação
Tipo de reagente
Técnica