Documentos Principais
93498
Sigma-Aldrich
Glycerol trivalerate
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,2,3-Trivalerylglycerol, Trivalerin
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3COOCH2]2CHOCO(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
344.44
Beilstein:
1804221
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.439
densidade
1.002 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCC)OC(=O)CCCC
InChI
1S/C18H32O6/c1-4-7-10-16(19)22-13-15(24-18(21)12-9-6-3)14-23-17(20)11-8-5-2/h15H,4-14H2,1-3H3
chave InChI
PZJLFHDNXGAZHU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)