D3627
1,3-Diolein
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
1,3-Di(cis-9-octadecenoyl)glycerol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
1,2-isomer, essentially free
grupo funcional
oleic acid
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
chave InChI
DRAWQKGUORNASA-CLFAGFIQSA-N
Aplicação
- Miscibility, chain packing, and hydration of 1-palmitoyl-2-oleoyl phosphatidylcholine and other lipids in surface phases: This research elaborates on the physicochemical properties of 1,3-Diolein, providing insights into lipid packing and hydration that are vital for pharmaceutical formulation and lipidomics analysis (Smaby JM, Brockman HL, 1985). Biophys J.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?