D8894
Dioleoylglycerol
≥99%, mixture of 1,3- and 1,2-isomers, liquid
Sinônimo(s):
Diolein, Glycerol-1,2- and -1,3-dioleate
Ensaio
≥99%
forma
liquid
composição
mixture of 1,3- and 1,2-isomers
tipo de lipídio
neutral glycerides
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/2C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b2*19-17-,20-18+
chave InChI
WSCSXJUESYNIOA-SGKMRKLKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1