D8394
1,2-Dioleoyl-rac-glycerol
≥97%
Sinônimo(s):
(9Z)-9-Octadecenoic acid 1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, (±)-1,2-Diolein, 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol, rac-1,2-Dioleoylglycerol, rac-Glycerol 1,2-dioleate, DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0)[rac]
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
Impurezas
≤3% 1,3-isomer
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-
chave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-CLFAGFIQSA-N
Aplicação
- Diacylglycerol acyltransferases from Vernonia and Stokesia prefer substrates with vernolic acid.: Studies enzyme preferences for 1,2-Dioleoyl-rac-glycerol in the biosynthesis of industrially important oils, offering pathways to enhance bio-oil production using specific enzymatic processes (Yu et al., 2006).
Atenção
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?