D0138
1,2-Dioleoyl-sn-glycerol
≥97%
Sinônimo(s):
(9Z)-9-Octadecenoic acid 1,1′-[(1S)-1-(hydroxymethyl)-1,2-ethanediyl] ester, (S)-1,2-Diolein, (S)-Glycerol 1,2-dioleate, 1,2-Di(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycerol, DG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/0:0), DG(18:1/18:1/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
semisynthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
Impurezas
1,3-isomer, trace
grupo funcional
ether
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t37-/m0/s1
chave InChI
AFSHUZFNMVJNKX-LLWMBOQKSA-N
Aplicação
- Direct and simultaneous analysis of lipase-catalyzed hydrolysis of high-oleic oil model by chiral stationary phase HPLC-ELSD.: This study utilizes 1,2-dioleoyl-sn-glycerol to investigate lipase-catalyzed hydrolysis, providing insights into enzymatic processes and chiral analysis which are critical in food chemistry and biochemistry (Choi et al., 2022).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?