M7765
1-Oleoyl-rac-glycerol
≥99%
Sinônimo(s):
MG(18:1(9Z)/0:0/0:0)[rac], 1-(cis-9-Octadecenoyl)-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-monooleate, DL-α-Monoolein, Glyceryl cis-9-octadecenoate, Monoolein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
descrição
non-ionic
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
35 °C
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Aplicação
- to mix with the sample by two-syringe method, to achieve lipidic cubic phase in crystallization technique
- as a substrate for monoglyceride (MG) lipase assay
- in the preparation of MG solution for the measurement of in vitro MG hydrolase activity
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
309.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
154.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?