M7640
1-Linoleoyl-rac-glycerol
≥97%, liquid
Sinônimo(s):
MG(18:2(9Z,12Z)/0:0/0:0)[rac], 1-([cis,cis]-9,12-octadecadienoyl)-rac-glycerol, 1-Monolinolein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥97%
Formulário
liquid
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h6-7,9-10,20,22-23H,2-5,8,11-19H2,1H3/b7-6-,10-9-
chave InChI
WECGLUPZRHILCT-HZJYTTRNSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Atenção
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?