30960
Ácido desoxicólico
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 3α,12α-Di-hidroxi-5β-colânico, Ácido 7-desoxicólico, Ácido desoxicólico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
ox bile
descrição
anionic
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +54±1°, c = 1% in ethanol
peso molecular
392.57 g/mol
Impurezas
≤1% cholic acid (TLC)
pf
170-175 °C
171-174 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
Informações sobre genes
human ... ATIC(471)
Descrição geral
Aplicação
- a hyphal-inhibitory compound in an ex vivo assay to study the hyphal morphogenesis of Candida albicans in the gastrointestinal tract
- an internal standard to estimate the toxin concentration in the cell pellet
- a bile acid (BA) standard to quantitatively measure BA in various samples from treated mice by ultra-performance liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?