Documentos Principais
264103
Millipore
Desoxicolato de sódio
ULTROL® Grade, ≥99% (TLC), detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Sinônimo(s):
Ácido 3α,12α-Di-hidroxi-5β-colânico, Ácido 7-desoxicólico, Ácido desoxicólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39NaO4
Número CAS:
Peso molecular:
414.55
Beilstein:
3581950
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
descrição
Merck USA index - 14, 2899
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
peso molecular
micellar avg mol wt 1200-5000
micellar wt 1200-4900
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
número de agregação
3 - 12
3-12
cor
white
pKa 
6.2
CMC
2 - 6 mM
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrição geral
Absorbance (10%, H2O, 290 nm):≤0.25.
Highly purified and intended for use as a detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state (absorbance: <0.25 at 290 nm, 10% H2O; aggregation number: 3-12; CMC: 2-6 mM; micellar weight: 1200-4900; pKa: 6.2). Reported to induce tyrosine phosphorylation of β-catenin and its subsequent translocation to the nucleus, promoting activation of β-catenin signaling (effective concentration 5-50 µM).
Aplicação
  • Treatment of mucocutaneous leishmaniasis - A systematic review.: Sodium deoxycholate is discussed in this systematic review as a component in treatment regimens for mucocutaneous leishmaniasis, offering comprehensive insights into current therapeutic approaches and outcomes (Fischer et al., 2024).
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Nota de preparo
Do not use with Mn2+ in solution.
Reconstituição
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C. Discard if bacterial or fungal growth is observed.
Outras notas
Pai, R., et al. Mol. Biol. Cell15, 2156.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1