Documentos Principais
S1827
SAFC
Desoxicolato de sódio
Sinônimo(s):
Ácido 3α,12α-Di-hidroxi-5β-colânico, Ácido 7-desoxicólico, Ácido desoxicólico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39NaO4
Número CAS:
Peso molecular:
414.55
Beilstein:
3581950
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
fonte biológica
animal
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 1200-5000
número de agregação
3-12
CMC
2-6 mM (20-25°C)
HLB
16
adequação
suitable for manufacturing use
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H]([C@H](C)CCC([O-])=O)[C@@]4(C)[C@@H](O)C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
FHHPUSMSKHSNKW-SMOYURAASA-M
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de matérias-primas de alta qualidade para uso no processamento biofarmacêutico resiste a rigorosos procedimentos de controle de qualidade, além da documentação e do conhecimento especializado para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos definidos pelo Programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Nosso abrangente portfólio de produtos químicos de processo a montante não apenas fornece aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de terapias clássicas e novas, mas também os ajuda a chegar mais rapidamente ao mercado e a simplificar os desafios regulatórios. Confie em nós para oferecer transparência da nossa cadeia de suprimentos e em nossa prospecção fiável no mundo inteiro, agilizando a qualificação do seu produto com o melhor suporte regulatório e atendimento do setor.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
L L Liu et al.
Oncogene, 33(24), 3140-3150 (2013-07-16)
Prostate tumors develop resistance to androgen deprivation therapy (ADT) by multiple mechanisms, one of which is to express constitutively active androgen receptor (AR) splice variants lacking the ligand-binding domain. AR splice variant 7 (AR-V7, also termed AR3) is the most
Ayako Suzuki et al.
Nucleic acids research, 42(22), 13557-13572 (2014-11-08)
Here we conducted an integrative multi-omics analysis to understand how cancers harbor various types of aberrations at the genomic, epigenomic and transcriptional levels. In order to elucidate biological relevance of the aberrations and their mutual relations, we performed whole-genome sequencing
Dov B Ballak et al.
Nature communications, 5, 4711-4711 (2014-09-04)
Cytokines of the IL-1 family are important modulators of obesity-induced inflammation and the development of systemic insulin resistance. Here we show that IL-1 family member IL-37, recently characterized as an anti-inflammatory cytokine, ameliorates obesity-induced inflammation and insulin resistance. Mice transgenic
Jamie A Greig et al.
PLoS pathogens, 11(1), e1004630-e1004630 (2015-01-27)
The opportunistic human fungal pathogen, Candida albicans, undergoes morphological and transcriptional adaptation in the switch from commensalism to pathogenicity. Although previous gene-knockout studies have identified many factors involved in this transformation, it remains unclear how these factors are regulated to
Jelke J Fros et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 3), 580-589 (2014-11-15)
The unfolded protein response (UPR) is a cellular defence mechanism against high concentrations of misfolded protein in the endoplasmic reticulum (ER). In the presence of misfolded proteins, ER-transmembrane proteins PERK and IRE1α become activated. PERK phosphorylates eIF2α leading to a