C6445
Colato de sódio
BioXtra, ≥99%
Sinônimo(s):
Ácido 3α,7α,12α-tri-hidroxi-5β-colan-24-oico, Ácido colálico
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99%
forma
powder
peso molecular
micellar avg mol wt 900-1300
número de agregação
2-3
Impurezas
≤0.05% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubilidade
H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
18
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
chave InChI
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a component of biofilm growth media along with tryptic soy broth (TSB) to test the effects of each bile salt on biofilm formation
- as a detergent to study its effect on cannabinoid receptor 1 (CB1) detection by western blot
- as a promoter to prepare solution B for the synthesis of tungsten disulfide (WS2) on a SiO2/Si wafer
Características e benefícios
- pH range 5-8
- Suitable for membrane technology and culture media
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Single-Walled Carbon Nanotubes: Exfoliation and Debundling Procedure