M6574
Membrane Scaffold Protein 1D1
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
MSP1D1, MSP1T2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
descrição
N-Terminal histidine-tagged
forma
lyophilized powder
peso molecular
Mw 24661.9 by amino acid sequence
ε (coeficiente de extinção)
18200 M-1cm-1 at 280 nm (His-tag-cleaved dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
21000 M-1cm-1 at 280 nm (uncleaved His-tagged dissolved in 20 mM Tris pH 7.4, 0.1M NaCl, 0.5mM EDTA and 0.01%NaN3)(lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
forma física
Informações legais
- 7,691,414 Membrane scaffold proteins
- 7,662,410 Membrane scaffold proteins and embedded membrane proteins
- 7,622,437 Tissue factor compositions and methods
- 7,592,008 Membrane scaffold proteins
- 7,575,763 Membrane scaffold proteins and tethered membrane proteins
- 7,083,958 Membrane scaffold proteins
- 7,048,949 Membrane scaffold proteins
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Protocolos
Protocols for Membrane Scaffold Proteins and Nanodisc Formation