Key Documents
P7930
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-rac-glycero-3-phosphocholine
≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Ditetradecanoyl-rac-glycerol-3-phosphocholine, rac-Phosphatidylcholine, 1,2-dimyristoyl, DL-α-Dimyristoyl-phosphatidylcholine, DL-β,γ-Dimyristoyl-α-lecithin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H72NO8P
Número CAS:
Peso molecular:
677.93
Beilstein:
1917934
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥99%
forma
powder
grupo funcional
amine
ester
tipo de lipídio
phosphoglycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
chave InChI
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.