P5436
Sodium propionate
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinônimo(s):
Propionic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
pf
285-286 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?