Documentos Principais
8.17500
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
special quality
Sinônimo(s):
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NaO2
Número CAS:
Peso molecular:
110.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-857-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
244 °C
densidade
1.324 g/cm3 at 30 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Trichostatin A ≥98% (HPLC), from Streptomyces sp.
Sigma-Aldrich
T8552
Trichostatin A