S5636
Acetato de sódio
powder, BioReagent, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Sinônimo(s):
Ácido acético
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
solid
temperatura de autoignição
1112 °F
técnica(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
Impurezas
≤0.001% hevay metals (as lead)
≤0.01% insoluble matter
pH
8.9 (25 °C, 100 mg/mL in water, 0.1 M agueous sodium acetate solution)
pKa
4.76 (acetic acid)
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.5 g/10 mL
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.035%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
adequação
suitable for electrophoresis buffers
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1