S6141
Wheaton staining dishes
20 slide staining dishes complete with covers, slide rack and handle
Sinônimo(s):
900200
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
Características
capacity 20 up to 3 × 2-in. slides (horizontally)
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900200
capacidade da placa
3 x 1 in. (75 x 25 mm) , 10 single slides
3 x 1-1/2 in. (75 x 38 mm) , 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
3 x 2 in. (75 x 51 mm) , 20 slides back-to-back of standard size
inside L × W × D
95 mm × 76 mm × 64 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)