Documentos Principais
BR472000
BRAND® staining tray for glass staining trough
soda-lime glass
Sinônimo(s):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiais
soda-lime glass
descrição
use with glass staining trough
fabricante/nome comercial
BRAND 472000
C × L × A
88 mm × 70 mm × 40 mm, holds 10 slides
Descrição geral
staining trough, tray, and wire handle are sold separately
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5