Documentos Principais
Z710962
Rack for glass slides
for 20/40 slides, glass
Sinônimo(s):
900304
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiais
glass
Características
Holds 20/40 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900304
tamanho
118x88x70 mm
Descrição geral
Glass rack holds 20 single slides, 39 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 40 slides back to back. Manufactured from soda-lime glass.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
S8902
Slides, microscope