Documentos Principais
Z710970
Rack for glass slides
glass, for 16/32 slides
Sinônimo(s):
900254
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiais
glass
Características
Holds 16/32 x slides 76x26 mm
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900254
tamanho
118x88x70 mm
Descrição geral
Glass rack holds 16 single slides, 31 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 32 slides back-to-back.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)