BR474305
BRAND® transparent plastic staining tray
Holds 20 x slides, for use with transparent plastic staining trough
Sinônimo(s):
Microscopy, Staining, Staining Accessories
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 20 x slides
for use with transparent plastic staining trough
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 474305
Características e benefícios
- BRAND® transparent plastic staining tray is ideal for various staining procedures including immunostaining.
- Includes a lid to help maintain humidity and reduce evaporation.
- The staining tray has a fold-down handle for easy and accurate staining.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)