S6016
Wheaton Coplin staining jars
8 slide jar with glass cover
Sinônimo(s):
900620
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass jar
Características
capacity 8 3 × 1 in. (76 × 25 mm) slide (sixteen slides back-to-back)
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 900620
Prato: C × L
47 mm × 26 mm
capacidade da placa
3 × 1 in. (76 × 25 mm) , 8 single slides or 16 slides back-to-back
inside L × W × D
42 mm × 26 mm × 85 mm
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.