Z202878
Aldrich® desiccant jar
H × I.D. 6.75 in. × 2 1/2 in., joint: ST/NS 60/65, borosilicate glass
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS60/65
A × D.I.
6.75 in. × 2 1/2 in.
Total A
10 in. , including stopper
Descrição geral
The Aldrich desiccant jar is an elegant hand blown glass. The stopper has a tall form base with a small footprint. This desiccator jar is good for dry storage of test strips and small items.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)