Key Documents
CLS3081150
Pyrex® small knob top desiccator
capacity 2.4 L, complete
Sinônimo(s):
equipment replacement accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
Corning 3081-150
Altura
252 mm
capacidade
2.4 L
câmara P
81 mm
flange D.I.
172 mm
diâmetro da placa
140 mm
Descrição geral
This 2.4 L Pyrex desiccator is designed for general analytical work. The sturdy knob makes the cover easy to handle.
Warning: Do not heat or subject to pressure. Not for vacuum applications.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4