About This Item
Código UNSPSC:
41104510
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
lid PC, base & desiccant tray PP
lid PC, base & desiccant tray PP
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 65815
tamanho
250 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Polycarbonate lid. PP base and desiccant tray. Venting stopper with non-return valve in lid. Seal between lid and base: polychlorobutadiene rubber (CK) O-ring, compressed by vacuum. Light-weight and easy to handle.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR65815-1EA | 4061831857733 |