Documentos Principais
Z740644
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials desiccator
I.D. × H 210 mm × 310 mm, with perforated porcelain plate
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
D.I. × A
210 mm × 310 mm
Descrição geral
Heavy-wall, molded, neutral glass, desiccators with ground flange top and lid. Lid has knob top to assist in removing lid. Complete with perforated, bottom, porcelain plate. No direct heat or flame can be used.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)