SYNB135115
Synthware™ Desiccator with lid and ceramic plate
bottle O.D. 150 mm, clear borosilicate glass 3.3
Sinônimo(s):
Synthware B135115, desiccator with Top Knob
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech B135115
frasco D.E.
150 mm
Descrição geral
Desiccator, Clear, Id 150mm, Includes Lid & Ceramic Plate
Aplicação
kemetch; synthware; desiccator
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNB135115-1EA | 4065270931382 |