CLS480137
Corning® LSE™ rotors for LSE™ compact centrifuges
fixed angle rotor for 12 x 15 mL tubes, 6,000rpm, 1/cs
Sinônimo(s):
fixed angle centrifuge rotor
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 12 x 15 mL tubes
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
Corning 480137
Parâmetros
200-6000 max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models LSE Compact
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS480137-1EA | 4061831699654 |