CLS430236
Corning® large volume centrifuge tube support cushions
Sinônimo(s):
centrifuge tube holders, centrifuge tube support cushions, centrifuge tube supports
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyetherimide
esterilidade
non-sterile
Características
reusable
Holds 250 mL tubes
embalagem
pack of 1
case of 6
fabricante/nome comercial
Corning 430236
técnica(s)
centrifugation: suitable
cor
gray
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)