B1283
Nalgene® centrifuge bottles, style 3120
nominal capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Bioprocessing Containers, purification of large cell volumes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene copolymer bottle
round bottle
screw top cap
translucent bottle
Junta
Joints threaded neck (37.1)
Características
RCF 13,700 × g
with cap
embalagem
pack of 4
fabricante/nome comercial
Nalgene® 3120-9500
Parâmetros
13700 × g max. RCF
diâm. da garrafa x C
69.52 mm × 168.9 mm
capacidade nominal
500 mL
compatibilidade
for use with IEC rotors
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Autoclave friendly and resistant to chemicals
- For low to moderate-speed centrifugation of chemicals and biological samples
- Polypropylene caps that ensure leakproof centrifugation at higher speed and fill volumes
- For better performance, the bottle must not be filled with more than 75% of the total capacity
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)