Documentos Principais
A2566
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge bottle adapter
LDPE adapter
Sinônimo(s):
Nalgene® centrifuge bottles, Style 3122
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
Materiais
translucent polycarbonate
translucent polypropylene screw closure
Características
For use with 250 mL tubes (style 3120,3121, 3122, 3127, 3140, and 3141)
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® DS3125-0250
técnica(s)
centrifugation: suitable
Características e benefícios
  • For use with Nalgene 250ml centrifuge bottles catalog numbers 3120-0250, 3121-0250, 3122-0250, 3127-0250, 3140-0250 and 3141-0250
  • Adapts Nalgene 250ml centrifuge bottles to fit in Thermo Scientific Sorval GSA rotors
  • Molded of white, low-density polyethylene
Outras notas
For all 250-ml centrifuge bottles used in Sorvall six-place GSA rotors.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)